Human recombinant PARG highly active (from Insect cells (Sf21))
Fournisseur: ProSci Inc.
90-350
PRSI90-350EA 488 EUR InStock
PRSI90-350
Human recombinant PARG highly active (from Insect cells (Sf21))
Protéines et Peptides
Poly(ADP-ribose) synthesised after DNA damage is only present transiently and is rapidly degraded by poly(ADP-ribose) glycohydrolase. PARG hydrolyses poly(ADP-ribose) at glycosidic (1''-2') linkage of ribose-ribose bond to produce free ADP-ribose.
Fusion-Tag: His Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité