Human Recombinant NMNAT1 (highly active) (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
90-355
PRSI90-355EA 620 EUR InStock
PRSI90-355
Human Recombinant NMNAT1 (highly active) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Nuclear NMNAT isoform. Catalyses the formation of NAD+ from nicotinamide mononucleotide (NMN) and ATP. It can also use the deamidated form of nicotinic acid mononucleotide (NAMN) as substrate with the same efficiency. Interacts with PARP-1/ARTD1. Protects against axonal degeneration following mechanical or toxic insults. Widely expressed.
Fusion-Tag: His Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité