Human recombinant CD272 (from CHO cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
90-424
PRSI90-424EA 686 EUR InStock
PRSI90-424
Human recombinant CD272 (from CHO cells)
Protéines et Peptides
BTLA is a type I transmembrane glycoprotein of the CD28 family of T cell costimulatory molecules. BTLA functions as a coinhibitor on activated T cells and on B cells and dendritic cells. The extracellular domain (ECD) of this Ig superfamily protein contains one V-type Ig-like domain, which interacts with HVEM.
  • This recombinant proteins is for research use only.
Fusion-Tag: Fc Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité