L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human recombinant Neurotrophin 3 (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
91-065
PRSI91-065EA 852 EUR InStock
PRSI91-065
Human recombinant Neurotrophin 3 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Neurotrophin-3 (NT-3) is a member of the NGF family of neurotrophic factors and is structurally related to beta -NGF, BDNF and NT-4. The NT3 cDNA encodes a 257 amino acid residue precursor protein with a signal peptide and a proprotein that are cleaved to yield the 119 amino acid residue mature NT3.The amino acid sequences of mature human, murine and rat NT-3 are identical. NT-3 selectively promotes the differentiation and survival of specific neuronal subpopulations in both the central as well as the peripheral nervous systems.
  • This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 µG PRSI91-065
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité