Human recombinant N-Glycosylase (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
91-111
PRSI91-111EA 584 EUR InStock
PRSI91-111
Human recombinant N-Glycosylase (from E. coli)
Enzymes
Human N-Glycosylase/DNA Lyase is a DNA repair enzyme, which incises DNA at 8-oxoG residues, and excises 7,8-dihydro-8-oxoguanine and 2,6-diamino-4-hydroxy-5-N-methylformamidopyrimidine (FAPY) from damage DNA. DGG1 has a beta -lyase activity that nicks DNA 3’ to the lesion.
Fusion-Tag: N-GST tag
This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité