Human Recombinant DNA Polymerase beta (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
91-139
PRSI91-139EA 584 EUR InStock
PRSI91-139
Human Recombinant DNA Polymerase beta (from E. coli)
Enzymes
Human DNA polymerase beta is constitutively expressed in cells. It fills in gaps in DNA that are formed following base excision repair. The activity cannot be affected by Aphidicolin, which is an inhibitor of DNA polymerase beta .
Fusion-Tag: C-6 His tag
This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité