L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human recombinant Kallikrein 13 (from Cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
91-333
PRSI91-333EA 884 EUR InStock
PRSI91-333
Human recombinant Kallikrein 13 (from Cells)
Protéines et Peptides
Kallikreins are a subgroup of serine proteases having diverse physiological functions. Growing evidence suggests that many Kallikreins are implicated in carcinogenesis and some have potential as novel cancer and other disease biomarkers. This gene is one of the fifteen Kallikrein subfamily members located in a cluster on chromosome 19. Its encoded protein is secreted and may play a role in suppression of tumorigenesis in breast and prostate cancers. Alternate splicing of this gene results in multiple transcript variants encoding the same protein.
  • This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Fusion-Tag: C-6 His tag
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité