L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human recombinant vasorin (from cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
91-361
PRSI91-361EA 654 EUR InStock
PRSI91-361
Human recombinant vasorin (from cells)
Protéines et Peptides
Vasorin is a Type I membrane protein, which is predominantly expressed in vascular smooth muscle cells in a developmentally regulated pattern. The expression level of Vasorin can be down regulated during vessel repair after arterial injury. Vasorin binds to transforming growth factor beta (TGF- beta ) and attenuates TGF- beta signaling in vitro.
  • This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Fusion-Tag: C-6 His tag
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité