L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human recombinant PAF-AH (from cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
91-541
PRSI91-541EA 884 EUR InStock
PRSI91-541
Human recombinant PAF-AH (from cells)
Protéines et Peptides
Platelet-Activating Factor Acetylhydrolase (PAFAH) is a secreted enzyme which belongs to the AB hydrolase superfamily and Lipase family and catalyzes the degradation of platelet-activating factor to biologically inactive products. PAFAH is produced by inflammatory cells and hydrolyzes oxidised phospholipids in LDL. PAFAH has been implicated in the development of atherosclerosis and has also been identified as a marker for cardiac disease. PAFAH might have a major physiologic effect in the presence of inflammatory bodily responses. PAFAH alters the action of PAF by hydrolyzing the sn-2 ester bond to yield the biologically inactive lyso-PAF. PAFAH has specificity for substrates with a short residue at the sn-2 position.
  • This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Fusion-Tag: C-6 His tag
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité