Human recombinant VMO1 (from cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
91-554
PRSI91-554EA 654 EUR InStock
PRSI91-554
Human recombinant VMO1 (from cells)
Protéines et Peptides
Vitelline membrane outer layer protein 1 homolog (VMO1) belongs to the VMO1 family is a 202 amino acid secreted protein. Exact function not known, component of the outer membrane of the vitelline layer of the egg. Seems to be able to synthesize N-acetylchito-oligosaccharides (n=14-15) from hexasaccharides of N-acetylglucosamine in a manner similar to the transferase activity of lysozyme.
  • This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Fusion-Tag: C-6 His tag
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité