L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human recombinant PDCD1 (from cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
91-596
PRSI91-596EA 588 EUR InStock
PRSI91-596
Human recombinant PDCD1 (from cells)
Protéines et Peptides
Programmed cell death protein 1(PDCD1) is a single-pass type I membrane protein and contains 1 Ig-like V-type domain. PD-1 is a member of the extended CD28/CTLA-4 family of T cell regulators. PDCD1 inhibits the T-cell proliferation and production of related cytokines including IL-1, IL-4, IL-10 and IFN- gamma by suppressing the activation and transduction of PI3K/AKT pathway. In addition, coligation of PDCD1 inhibits BCR-mediating signal by dephosphorylating key signal transducer. PDCD1 has been suggested to be involved in lymphocyte clonal selection and peripheral tolerance, and thus contributes to the prevention of autoimmune diseases. As a cell surface molecule, PDCD1 regulates the adaptive immune response. Engagement of PD-1 by its ligands PD-L1 or PD-L2 transduces a signal that inhibits T-cell proliferation, cytokine production, and cytolytic function.
  • This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Fusion-Tag: C-mFc tag
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 µG PRSI91-596
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité