L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human recombinant HTRA2 (from cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
91-602
PRSI91-602EA 409 EUR InStock
PRSI91-602
Human recombinant HTRA2 (from cells)
Protéines et Peptides
High temperature requirement protein A2(HTRA2) is a single-pass membrane protein .It contains 1 PDZ (DHR) domain and belongs to the peptidase S1C family. HtrA2 can be released from the mitochondria during apoptosis and uses its four most N-terminal amino acids to mimic a caspase and be recruited by IAP caspase inhibitors such as XIAP and CIAP1/2. It promotes or induces cell death either by direct binding to and inhibition of BIRC proteins (also called inhibitor of apoptosis proteins, IAPs), leading to an increase in caspase activity, or by a BIRC inhibition-independent, caspase-independent and serine protease activity-dependent mechanism. The protein cleaves THAP5 and promotes its degradation during apoptosis.
  • This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Fusion-Tag: C-6 His tag
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité