Human recombinant NCR1 (from cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
91-605
PRSI91-605EA 654 EUR InStock
PRSI91-605
Human recombinant NCR1 (from cells)
Protéines et Peptides
Natural cytotoxicity triggering receptor 1(NCR1) is a single-pass type I membrane protein .It contains 2 Ig-like (immunoglobulin-like) domains and belongs to the natural cytotoxicity receptor (NCR) family. The protein is a natural killer (NK) lymphocyte-activating receptor. It is involved in major aspects of NK immune function and shows a high degree of lineage specificity in blood and bone marrow.
  • This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Fusion-Tag: C-Fc tag
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité