Mouse recombinant PLXDC2
Fournisseur: ProSci Inc.
91-632
PRSI91-632EA 852 EUR InStock
PRSI91-632
Mouse recombinant PLXDC2
Protéines et Peptides
Mouse Plexin domain-containing protein 2(PLXDC2) is a single-pass type I membrane protein. The protein is expressed in tumor endothelium and in vessels of some normal tissues, such as the muscle and lung. PLXDC2 can interact with CTTN, and may play a role in tumor angiogenesis.
  • This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Fusion-Tag: C-6 His tag
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité