Human recombinant Calmegin (from Cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
91-690
PRSI91-690EA 852 EUR InStock
PRSI91-690
Human recombinant Calmegin (from Cells)
Protéines et Peptides
Calmegin (CLGN) is a member of the calreticulin family. Calmegin is a testis-specific endoplasmic reticulum chaperone protein. Calmegin binds calcium ions and interacts with PDILT. Calmegin may play a role in spermatogeneisis and infertility.
  • This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Fusion-Tag: C-6 His tag
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité