Human Recombinant HDGFRP3 (from Cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
91-693
PRSI91-693EA 852 EUR InStock
PRSI91-693
Human Recombinant HDGFRP3 (from Cells)
Protéines et Peptides
Hepatoma-Derived Growth Factor-Related Protein 3 (HDGFRP3) belongs to the HDGF family. HDGFRP3 can be found in testis, heart, spinal cord and brain. HDGFRP3 localizes to the nucleus and contains one PWWP domain. HDGFRP3 enhances DNA synthesis and may have a role in cell proliferation.
  • This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Fusion-Tag: C-6 His tag
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité