Human recombinant FLT3 Ligand (from cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
91-779
PRSI91-779EA 727 EUR InStock
PRSI91-779
Human recombinant FLT3 Ligand (from cells)
Protéines et Peptides
Fms-Related Tyrosine Kinase 3 Ligand (FLT3LG) is a hematopoietic four helical bundle cytokine. It is structurally homologous to stem cell factor (SCF) and colony stimulating facor 1 (CSF-1). In synergy with other growth factors, Flt3 ligand stimulates the proliferation and differentiation of various blood cell progenitors by activiation of Flt 3 receptor.
  • This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Fusion-Tag: C-6 His tag
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité