Human recombinant TINAGL1 (from cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
91-791
PRSI91-791EA 789 EUR InStock
PRSI91-791
Human recombinant TINAGL1 (from cells)
Protéines et Peptides
TINAGL1 is a secreted protein and contains one SMB (somatomedin-B) domain. TINAGL1 is expressed in aorta, lymph nodes, heart, bone marrow, placenta, lung, kidney, skeletal muscle, pancreas, thyroid, adrenal gland and so on. TINAGL1 may be implicated in the adrenocortical zonation and in mechanisms for repressing the CYP11B1 gene expression in adrenocortical cells.
  • This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Fusion-Tag: C-6 His tag
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité