L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human recombinant PPIase FKBP2 (from cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
91-839
PRSI91-839EA 654 EUR InStock
PRSI91-839
Human recombinant PPIase FKBP2 (from cells)
Enzymes
Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP2(FKBP2 for short), also named 13 kDa FK506-binding protein, FK506-binding protein 2, Immunophilin FKBP13, Rotamase, is a endoplasmic reticulum peripheral membrane protein. It contains 1 PPIase FKBP-type domain and belongs to the FKBP-type PPIase family, FKBP2 subfamily which takes part in immunoregulation and basic cellular processes involving protein folding and trafficking. FKBP2 is a cis-trans prolyl isomerase that binds the immunosuppressants FK506 and rapamycin. FKBP2 functions as an ER chaperone and as a component of membrane cytoskeletal scaffolds.
Fusion-Tag: C-6 His tag
This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité