Human recombinant PS-beta-G-5 (from cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
91-844
PRSI91-844EA 852 EUR InStock
PRSI91-844
Human recombinant PS-beta-G-5 (from cells)
Protéines et Peptides
Pregnancy-specific beta-1-glycoprotein 5, is a secreted protein which belongs to the immunoglobulin superfamily, CEA family. It contains 2 Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domains and 1 Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domain.
  • This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Fusion-Tag: C-6 His tag
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité