L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human recombinant BTLA (from Cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
91-881
PRSI91-881EA 852 EUR InStock
PRSI91-881
Human recombinant BTLA (from Cells)
Protéines et Peptides
B- and T-Lymphocyte Attenuator (BTLA) is a single-pass type I membrane protein containing 1 Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domain. BTLA expression is induced during activation of T cells, and BTLA remains expressed on Th1 cells but not Th2 cells. Like PD1 and CTLA4, BTLA interacts with a B7 homolog, B7H4. However, unlike PD-1 and CTLA-4, BTLA displays T-Cell inhibition via interaction with tumor necrosis family receptors (TNF-R), not just the B7 family of cell surface receptors. BTLA is a lymphocyte inhibitory receptor that inhibits lymphocytes during immune response. BTLA also is a ligand for tumor necrosis factor (receptor) superfamily, member 14 (TNFRSF14), also known as herpes virus entry mediator (HVEM). BTLA-HVEM complexes negatively regulate T-cell immune responses.
  • This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Fusion-Tag: C-Fc tag
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité