Mouse recombinant serpin E1
Fournisseur: ProSci Inc.
91-895
PRSI91-895EA 852 EUR InStock
PRSI91-895
Mouse recombinant serpin E1
Protéines et Peptides
Plasminogen activator inhibitor-1 (serpin E1) is a serine protease inhibitor which belongs to the serpin family. Serpin E1 acts as 'bait' for tissue plasminogen activator, urokinase, protein C and matriptase-3/TMPRSS7. Its rapid interaction with PLAT may function as a major control point in the regulation of fibrinolysis.
  • This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Fusion-Tag: C-6 His tag
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité