Human recombinant protein disulfide-isomerase A5 (from cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
91-965
PRSI91-965EA 789 EUR InStock
PRSI91-965
Human recombinant protein disulfide-isomerase A5 (from cells)
Enzymes
Protein disulfide-isomerase A5 is a 519 amino acids protein that belongs to the protein disulfide isomerase family.It contains 3 thioredoxin domains.It can catalyse the rearrangement of -S-S- bonds in proteins.
Fusion-Tag: C-6 His tag
This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité