L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human recombinant BDH2 (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
91-973
PRSI91-973EA 884 EUR InStock
PRSI91-973
Human recombinant BDH2 (from E. coli)
Protéines et Peptides
3-Hydroxybutyrate Dehydrogenase Type 2 belongs to the short-chain dehydrogenases/reductases (SDR) family. 3-Hydroxybutyrate Dehydrogenase Type 2 may play an important role in the peripheral utilization of 3-hydroxybutyrate. The cytoplasmic localization with its high ratio of oxidized NAD+, the NAD+ dependence and the kinetic parameters of 3-Hydroxybutyrate Dehydrogenase Type 2 make it suitable to conbert high levels of circulating 3-hydroxybutyrate into acetoacetate.
  • This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Fusion-Tag: N-6 His tag
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité