L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human recombinant Peroxiredoxin 6 (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
91-974
PRSI91-974EA 884 EUR InStock
PRSI91-974
Human recombinant Peroxiredoxin 6 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Peroxiredoxin 6 belongs to the thiol-specific antioxidant protein family, which is a bifunctional enzyme with two distinct active sites. Peroxiredoxin 6 is involved in redox regulation of the cell and can reduce Hydrogen peroxide and short chain organic, fatty acid, and phospholipid hydroperoxides. Peroxiredoxin 6 may regulates phospholipid turnover and protectes against oxidative injury. Peroxiredoxin 6 eases the oxidative stress and TGF-beta-induced abnormalities of human trabecular meshwork cells, it is necessary for blood vessel integrity in injured skin.
  • This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Fusion-Tag: N-6 His tag
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité