Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Nucleocapsid Phosphoprotein Rabbit Polyclonal Antibody (Biotinylated)

Fournisseur: ProSci Inc.
9103-BIOTIN
PRSI9103-BIOTINEA 547 EUR InStock
PRSI9103-BIOTIN
Anti-Nucleocapsid Phosphoprotein Rabbit Polyclonal Antibody (Biotinylated)
Anticorps
SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid antibody (biotin) can be stored at 4 °C for three months and −20 °C, stable for up to one year. As with all antibodies care should be taken to avoid repeated freeze thaw cycles. Antibodies should not be exposed to prolonged high temperatures.

Type: Primary
Antigen: N
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité