L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human recombinant Syntenin 1 (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
92-175
PRSI92-175EA 654 EUR InStock
PRSI92-175
Human recombinant Syntenin 1 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Syntenin-1 is a molecule linking syndecan-mediated signalling to the cytoskeleton. Syntenin-1 is primarily localised to membrane-associated adherens junctions and focal adhesions but also found at the endoplasmic reticulum and nucleus. The syntenin protein contains tandemly repeated PDZ domains that bind the cytoplasmic, C-terminal domains of a variety of transmembrane proteins. Syntenin-1 may affect cytoskeletal-membrane organisation, cell adhesion, protein trafficking, and the activation of transcription factors. It seems to function as an adapter protein, in adherens junctions may function to couple syndecans to cytoskeletal proteins or signalling components. Syntenin-1 seems to couple transcription factor SOX4 to the IL-5 receptor (IL5RA) and play a role in vesicular trafficking.
Fusion-Tag: C-6 His tag
This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 µG PRSI92-175
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité