Human recombinant ZNHIT1 (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
92-196
PRSI92-196EA 884 EUR InStock
PRSI92-196
Human recombinant ZNHIT1 (from E. coli)
Protéines et Peptides
ZNHIT1 belongs to the ZNHIT1 family and contains one HIT-type zinc finger. It can be phosphorylated on Thr by MAPK11 or MAPK14. ZNHIT1 is a component of the chromatin-remodeling SRCAP complex, which is composed of at least SRCAP, DMAP, RUVBL1, RUVBL2, ACTL6A, YEATS4, ACTR6 and ZNHIT1. ZNHIT1 may play a role in p53-mediated apoptosis induction.
Fusion-Tag: N-6 His tag
This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité