Human recombinant ZBTB9 (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
92-251
PRSI92-251EA 852 EUR InStock
PRSI92-251
Human recombinant ZBTB9 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Zinc finger and BTB domain-containing protein 9 is a protein-coding gene. ZBTB9 is a 473 amino acids protein that Contains 1 BTB (POZ) domain and 2 C2H2-type zinc fingers. Diseases associated with ZBTB9 include systemic lupus erythematosus, and lupus erythematosus. Zinc finger and BTB domain-containing protein 9 may be involved in transcriptional regulation.
Fusion-Tag: C-6 His tag
This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité