L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human recombinant Ferritin heavy chain (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
92-267
PRSI92-267EA 343 EUR InStock
PRSI92-267
Human recombinant Ferritin heavy chain (from E. coli)
Protéines et Peptides
Ferritin heavy polypeptide 1(FTH1), is a ubiquitous intracellular protein which stores iron in a soluble, non-toxic, readily available form. FTH1 has ferroxidase activity and is important for iron homeostasis. Iron is taken up in the ferrous form and deposited as ferric hydroxides after oxidation. Ferritin is composed of 24 subunits of the light and heavy ferritin chains. It plays a role in delivery of iron to cells and mediates iron uptake in capsule cells of the developing kidney. Variation of ferritin subunit composition may affect iron absorption and release in different tissues. Deficiency of ferritin proteins may cause several neurodegenerative diseases. Almost all living organisms can produce this protein, including algae, bacteria, higher plants, and animals.
Fusion-Tag: N-6 His tag
This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité