Mouse recombinant Host cell factor 2 (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
92-303
PRSI92-303EA 654 EUR InStock
PRSI92-303
Mouse recombinant Host cell factor 2 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Host cell factor 2(HCFC2) is a cytoplasmic protein. It contains 2 fibronectin type-III domains.HCFC2 binds KMT2A/MLL1, as component of the MLL1/MLL complex.Hcfc2 negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter.
Fusion-Tag: N-6 His tag
This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité