Human Recombinant GITR Ligand (from Cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
92-315
PRSI92-315EA 654 EUR InStock
PRSI92-315
Human Recombinant GITR Ligand (from Cells)
Protéines et Peptides
Cytokine that binds to TNFRSF18/AITR/GITR. Regulates T-cell responses. Can function as costimulator and lower the threshold for T-cell activation and T-cell proliferation. Important for interactions between activated T-lymphocytes and endothelial cells. Mediates activation of NF-kappa-B.
Fusion-Tag: C-6 His tag
This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité