Human recombinant poly-Ig receptor (from cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
92-319
PRSI92-319EA 588 EUR InStock
PRSI92-319
Human recombinant poly-Ig receptor (from cells)
Protéines et Peptides
PIGR binds polymeric IgA and IgM at the basolateral surface of epithelial cells. The complex is then transported across the cell to be secreted at the apical surface. During this process a cleavage occurs that separates the extracellular (known as the secretory component) from the transmembrane segment.
Fusion-Tag: C-Fc tag
This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité