Human recombinant CCDC134 (from Cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
92-329
PRSI92-329EA 588 EUR InStock
PRSI92-329
Human recombinant CCDC134 (from Cells)
Protéines et Peptides
CCDC134, which is short for Coiled-coil domain-containing protein 134, belongs to the UPF0388 family. It is a 229 aa. protein with a 22 aa. signal peptide, and the last 207 aa. is Coiled-coil domain. This protein is usually expressed in extracellular region.
Fusion-Tag: C-6 His tag
This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité