Human recombinant Motilin (from cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
92-349
PRSI92-349EA 761 EUR InStock
PRSI92-349
Human recombinant Motilin (from cells)
Protéines et Peptides
Promotilin is a 115 amino acids protein that belongs to the motilin family. It is a secreted protein that plays an important role in the regulation of interdigestive gastrointestinal motility and indirectly causes rhythmic contraction of duodenal and colonic smooth muscle.
Fusion-Tag: C-6 His tag
This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité