L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human recombinant Sedoheptulokinase (from cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
92-395
PRSI92-395EA 884 EUR InStock
PRSI92-395
Human recombinant Sedoheptulokinase (from cells)
Enzymes
Sedoheptulokinase (SHPK) belongs to the FGGY kinase family, and is mainly located in cytoplasm. SHPK is strongly expressed in liver, kidney and pancreas. It is expressed at lower levels in placenta and heart, and very weakly expressed in lung and brain. SHPK catalyses the chemical reaction: ATP + sedoheptulose = ADP + sedoheptulose 7-phosphatecan, It can transform sedoheptulose to sedoheptulose 7-phosphate in the condition of ATP, and acts as a modulator of macrophage activation through control of glucose metabolism. In addition, It also can be down-regulated by LPS.
Fusion-Tag: C-6 His tag
This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité