L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mouse recombinant L-lactate dehydrogenase (LDH)
Fournisseur: ProSci Inc.
92-414
PRSI92-414EA 884 EUR InStock
PRSI92-414
Mouse recombinant L-lactate dehydrogenase (LDH)
Enzymes
Mouse Lactate dehydrogenase A (LDHA) is a member of the LDH/MDH superfamily and LDH family. LDHA catalyses the inter-conversion of pyruvate and L-lactate with concomitant inter-conversion of NADH and NAD+. LDHA is found in most somatic tissues, though predominantly in muscle tissue and tumours. It has also been shown that LDHA plays an important role in the development, invasion and metastasis of malignancies. Mutations in LDHA have been linked to exertional myoglobinuria.
Fusion-Tag: C-6 His tag
This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité