Human recombinant SPINK7 (from cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
92-420
PRSI92-420EA 884 EUR InStock
PRSI92-420
Human recombinant SPINK7 (from cells)
Protéines et Peptides
Serine protease inhibitor Kazal-type 7(SPINK7) is a secreted protein, that in humans is encoded by the SPINK7 gene. SPINK7 contains 1 Kazal-like domain. SPINK7 is probably serine protease inhibitor. Recombinant human SPINK7 is a single, non-glycosylated polypeptide chain containing 74 amino acids and fused to His-tag at c-terminus.
Fusion-Tag: C-6 His tag
This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité