Human recombinant IL-1 Rrp2 (from Cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
92-460
PRSI92-460EA 588 EUR InStock
PRSI92-460
Human recombinant IL-1 Rrp2 (from Cells)
Protéines et Peptides
Interleukin-1 receptor-like 2 is a protein that in humans is encoded by the IL1RL2 gene, belongs to the interleukin-1 receptor family.IL1RL2 is the receptor for interleukin-36 (IL36A, IL36B and IL36G). After binding to interleukin-36 associates with the coreceptor IL1RAP to form the interleukin-36 receptor complex which mediates interleukin-36-dependent activation of NF-kappa-B, MAPK and other pathways.
Fusion-Tag: C-Fc tag
This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité