Human Recombinant GSTP1 (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
92-504
PRSI92-504EA 761 EUR InStock
PRSI92-504
Human Recombinant GSTP1 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Human Glutathione S-transferase P (GSTP1) is an enzyme that in humans is encoded by the GSTP1 gene, belongs to the GST superfamily. It contains 1 GST C-terminal domain, 1 GST N-terminal domain, conjugation of reduced glutathione to a wide number of exogenous and endogenous hydrophobic electrophiles. Besides, it regulates negatively CDK5 activity via p25/p35 translocation to prevent neurodegeneration.
This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité