L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
E. coli recombinant tryptophan synthase alpha chain (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
92-622
PRSI92-622EA 654 EUR InStock
PRSI92-622
E. coli recombinant tryptophan synthase alpha chain (from E. coli)
Enzymes
Tryptophan synthase is an enzyme that catalyses the final two steps in the biosynthesis of tryptophan. It is commonly found in Eubacteria, Archaebacteria, Protista, Fungi, and Plantae, but is absent from animals such as humans. Tryptophan synthase typically exists as an alpha- beta beta - alpha complex.The alpha subunit is responsible for the aldol cleavage of indoleglycerol phosphate to indole and glyceraldehyde 3-phosphate: L-serine + 1-C-(indol-3-yl)glycerol 3-phosphate = L-tryptophan + D-glyceraldehyde 3-phosphate + H₂O.The beta subunits catalyse the irreversible condensation of indole and serine to form tryptophan in a pyridoxal phosphate (PLP) dependent reaction. Their assembly into a complex leads to structural changes in both subunits resulting in reciprocal activation.
This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité