Human recombinant CD83 (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
96-100
PRSI96-100EA 588 EUR InStock
PRSI96-100
Human recombinant CD83 (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
CD83 antigen is also known as B-cell activation protein and Cell surface protein HB15. CD83 is a single-pass type I membrane protein which contains one Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domain. CD83 is expressed by activated lymphocytes, Langerhans cells and interdigitating reticulum cells. CD83 may play a significant role in antigen presentation or the cellular interactions that follow lymphocyte activation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité