L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human recombinant CD3 Epsilon3 (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
96-169
PRSI96-169EA 773 EUR InStock
PRSI96-169
Human recombinant CD3 Epsilon3 (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
CD3e molecule, epsilon is also known as CD3E, is a T-cell surface single-pass type I membrane glycoprotein. CD3E contains 1 Ig-like (immunoglobulin-like) domain and 1 ITAM domain. CD3E, together with CD3-gamma, CD3-delta and CD3-zeta, and the T-cell receptor alpha/beta and gamma/delta heterodimers, forms the T cell receptor-CD3 complex. This complex plays an important role in coupling antigen recognition to several intracellular signal-transduction pathways. The genes encoding the epsilon, gamma and delta polypeptides are located in the same cluster on chromosome 11. The epsilon polypeptide plays an essential role in T-cell development. CD3E plays an essential role in T-cell development, and defects in CD3E gene cause severe immunodeficiency. CD3E gene has also been linked to a susceptibility to type I diabetes in women. CD3E has been shown to interact with TOP2B, CD3EAP and NCK2.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité