Human recombinant Cntfr alpha (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
96-194
PRSI96-194EA 689 EUR InStock
PRSI96-194
Human recombinant Cntfr alpha (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
Ciliary neurotrophic factor receptor subunit alpha (CNTFR or CNTFR-alpha) belongs to the type I cytokine receptor family and type 3 subfamily. CNTFR contains two fibronectin type-III domains and one Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domain. This receptor and its cognate ligand support the survival of neurons. This receptor is most closely related to the interleukin-6 receptor. This receptor possesses an unusual attachment to the cell membrane through a glycophosphatidylinositol linkage.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité