Human recombinant Delta4 (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
96-242
PRSI96-242EA 588 EUR InStock
PRSI96-242
Human recombinant Delta4 (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
Delta-like protein 4 (DLL4) is also known as Drosophila Delta homolog 4 (Delta4). DLL4 contains one DSL domain and eight EGF-like domains. DLL4 is expressed in vascular endothelium. DLL4 involved in angiogenesis; negatively regulates endothelial cell proliferation and migration and angiogenic sprouting. DLL4 plays a role in the Notch signaling pathway. DLL4 activates Notch-1 and Notch-4.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité