L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human recombinant growth hormone receptor 1 (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
96-350
PRSI96-350EA 588 EUR InStock
PRSI96-350
Human recombinant growth hormone receptor 1 (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
Growth hormone receptor (GHR) is also known as somatotropin receptor, growth hormone-binding protein (GHBR), which belongs to the type I cytokine receptor family or Type 1 subfamily. GHR contains one fibronectin type-III domain. GHR / GHBR is expressed in various tissues with high expression in liver and skeletal muscle. The soluble form (GHBP) is produced by phorbol ester-promoted proteolytic cleavage at the cell surface (shedding) by ADAM17/TACE. GHR is receptor for pituitary gland growth hormone involved in regulating postnatal body growth. On ligand binding, couples to the JAK2/STAT5 pathway. The soluble form (GHBP) acts as a reservoir of growth hormone in plasma and may be a modulator/inhibitor of GH signaling.
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 µG PRSI96-350
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité