Human IgG3 Isotype Control
Fournisseur: ProSci Inc.
96-416
PRSI96-416EA 620 EUR InStock
PRSI96-416
Human IgG3 Isotype Control
Anticorps
Immunoglobulin G3 (IgG3) is a member of many immunoglobulin G developed and secreted by effective B cells. In wake of cutting by pepsin, IgG is divided into two F(ab)s with one antigen binding site and a high conserved Fc segment. The Fc segment bears a highly conserved N-glycosylation site. Ig gamma-3 chain C region (IgG3-Fc / IGHG3) contains two constant regions of IgG3 H chain (CH2, CH3).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité