Human IgG4 Isotype Control
Fournisseur: ProSci Inc.
96-419
PRSI96-419EA 620 EUR InStock
PRSI96-419
Human IgG4 Isotype Control
Anticorps
Immunoglobulin G4 (IgG4) is a member of many immunoglobulin G developed and secreted by effective B cells. In wake of cutting by pepsin, IgG is divided into two F(ab)s with one antigen binding site and a high conserved Fc segment. The Fc segment bears a highly conserved N-glycosylation site. Ig gamma-4 chain Fc region contains two constant regions of IgG4 H chain (CH2, CH3).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité