L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Recombinant CD1302 (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
96-478
PRSI96-478EA 727 EUR InStock
PRSI96-478
Human Recombinant CD1302 (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
Interleukin-6 receptor subunit beta (IL6ST) is also known as IL-6 receptor subunit beta, IL-6R subunit beta, IL-6R-beta, IL-6RB, Interleukin-6 signal transducer, Membrane glycoprotein 130 (gp130), CD130, Oncostatin-M receptor subunit alpha and Il6st,which is single-pass type I membrane protein. IL6ST /gp130 /CD130 can be found in tissues such as brain, heart, thymus, spleen, kidney, lung and liver and found in all the cell lines tested except BaF-B03.The expression of IL-6ST /gp130 is not restricted to IL6-responsive cells. The receptor systems for IL6, LIF, OSM, CNTF, IL11, CTF1 and BSF3 can utilize gp130 for initiating signal transmission. IL6ST /CD130 can bind to IL6 /IL6R (alpha chain) complex, resulting in the formation of high-affinity IL6 binding sites, and transduce the signal. IL6ST /GP130 does not bind IL6 and may have a role in embryonic development.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité