L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human recombinant CD58 (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
96-514
PRSI96-514EA 620 EUR InStock
PRSI96-514
Human recombinant CD58 (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
CD antigen CD58 is also known as Lymphocyte function-associated antigen 3 (LFA-3). CD58 is a cell adhesion molecule expressed on Antigen Presenting Cells (APC), particularly macrophages. CD58 /LFA3 is ligand of the T-lymphocyte CD2 glycoprotein, which binds to CD2 (LFA-2) [3] on T cells and is important in strengthening the adhesion between the T cells and Professional Antigen Presenting Cells. In addition, the LFA-3/CD2 interaction may prime response by both the CD2+ and LFA-3+ cells. Polymorphisms in the CD58 gene are associated with increased risk for multiple sclerosis.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité